Learn More
Vitlab™ Distributeur adaptable sur flacons Genius II
Le distributeur adaptable sur flacons Vitlab™ Genius II d’application quasi universelle peut être utilisé avec de nombreuses solutions organiques et inorganiques.
Marque:  Vitlab™ 1625505
Code produit. 15660925
  • 595.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Mécanisme d’étalonnage pour le réglage dans le cadre de la surveillance des équipements de test
  • Vanne de décharge avec bille de sécurité se fermant lorsque le tube de décharge n’est pas monté
  • Le bloc-vanne avec un filetage standard GL 45 pivote librement à 360° sur le flacon
  • Divers adaptateurs permettent l’utilisation des distributeurs sur des flacons de différentes tailles
  • Pour une meilleure tenue du tube d’entrée, la vanne d’entrée est équipée d’une olive
  • Le volume nominal allant de 2 à 10 ml comprend les adaptateurs GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 125 à 240 mm)
  • Le volume nominal allant de 25 à 100 ml comprend les adaptateurs GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 170 à 330 mm)
Spécification
Spécification
1,0 à 10 ml