Learn More
Thermo Scientific Chemicals Génipine Code produit.: 17221262
Thermo Scientific Chemicals Génipine
Code produit. 17221262
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 17221262
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466642500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6902-77-8
Formule moléculaire C11H14O5
Spécification
Nom chimique ou matériau Génipine
Quantité 250 mg
Point de fusion 121,0°C
Poids de la formule 226,23
Clé InChI AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
SMILES COC(=O)C1=CO[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]1CC=C2CO
Nom IUPAC methyl (1R,4aS,7aS)-1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1H,4aH,5H,7aH-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Génipine >