Learn More
Genevac™ Concentrateurs centrifuges miVac
Choisissez le concentrateur idéal en fonction de la charge de travail. Genevac™ Les concentrateurs centrifuges miVac sont des systèmes modulaires conçus pour éliminer l’eau et les solvants des échantillons. Ils sont disponibles avec une gamme de JetRotors™ et de pompes à vide uniques. Un piège à froid haute puissance en option est utilisé pour condenser les vapeurs de solvants.
Marque:  Genevac™ DUC-23050-B00
Code produit. 10110113
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
miVac Duo
Échantillons dans des tubes, microplaques et flacons
Concentrateur équipé d’une petite chambre de concentration
360 x 424 x 300 mm (l x P x H)
230 V, 50/60 Hz, 650 W
Température ambiante, 30°C à 80°C
120 récipients de réaction (0,5 ml), 6 plaques de microtitration
FCR max. : 250
21 kg
Documents
Manuals
Product Information
Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Genevac™ Concentrateurs centrifuges miVac > Modèle : MiVac Duo ; Capacité : 120 récipients de réaction 0,5 ml ou 6 plaques de microtitration ; Comprend un concentrateur doté d’une petite chambre