Learn More
Rotor en aluminium Genevac™
Click to view available options
Capacité:
120 x 0,5 mL
96 tubes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les concentrateurs centrifuges sont capables d’éliminer l’eau et les solvants organiques de divers formats d’échantillons.
Peuvent accueillir un rotor libre pour microplaques mais également des rotors à disque pour tubes et flacons. Choix de pompes à vide moyennes ou élevées et système d’ADN dédié avec pompe intégrée. Paramètres définis à l’aide de la molette de réglage et de sélection. Pour améliorer les performances, les modes spéciaux intégrés fonctionnent avec l’eau et les alcools. Le système miVac contrôle la chaleur. Adapté notamment à la déshydratation ou la concentration dans des microtubes à centrifuger, des tubes à centrifuger coniques ou autres tubes en plastique, des flacons en verre et des microplaques DeepWell ou ShallowWell. Les commandes intuitives permettent aux utilisateurs inexpérimentés d’obtenir des résultats de première classe dès la première fois avec la plupart des échantillons, tout en proposant une programmation plus sophistiquée pour les travailleurs expérimentés. Les performances peuvent être améliorées grâce à l’utilisation du condenseur réfrigéré miVac SpeedTrap.
Système miVac DNA
Concentrateur centrifuge capable d’éliminer l’eau et les solvants organiques de divers formats d’échantillons et est conçu spécifiquement pour fonctionner avec les acides nucléiques. Il est fourni avec une pompe à vide haute performance intégrée, une chambre de concentration et un rotor en aluminium à angle fixe pour microtubes à centrifuger de 1,5 ml. Convient aux solvants organiques simples, par ex. méthanol, éthanol, jusqu’à 100°C de point d’ébullition, et à l’eau en faibles quantités d’échantillons. Il existe une gamme de rotors possibles, notamment une option pour les plaques de microtitration. Pour une gamme plus large de solvants et/ou une gamme plus large de formats d’échantillons, choisissez le concentrateur miVac Duo ou Quattro avec miVac SpeedTrap et pompe.
Concentrateurs miVac Duo et Quattro
Le système miVac Duo a été conçu pour accueillir un support de microplaques à deux positions de rotation ou des rotors à disque pour tubes et flacons. Le miVac Quattro est un système plus grand avec un bol d’une capacité supérieure, lui permettant d’utiliser un rotor à quatre positions de rotation et des rotors à disques de grande capacité. Dans les deux rotors à oscillation, chaque position pour les microplaques à puits peu profonds peut accueillir plusieurs plaques grâce à l’utilisation de chargeurs. Les deux concentrateurs disposent d’une interface pour régler et surveiller le temps, la température et la méthode.
Pompes à vide MiVac Duo et Quattro
Un choix de trois pompes est proposé pour adapter les concentrateurs miVac en fonction de vos applications. La pompe miVac Duo est une pompe à membrane à deux têtes silencieuse et compacte qui permet d’éliminer la plupart des solvants qui bouillent en dessous de 130°C, y compris l’eau, le méthanol, l’éthanol et leurs mélanges. Pour des applications plus exigeantes, telles que des solvants à point d’ébullition plus élevés jusqu’à 165°C, nous recommandons la pompe miVac Quattro à quatre têtes car peut atteindre des pressions de <2 mbar. Les deux pompes sont livrées dans des boîtiers élégants pour correspondre aux autres composants miVac et sont commandées automatiquement par la chambre d’évaporation miVac. Une pompe à vide à rouleau est également disponible pour les solvants à point d’ébullition élevé.
MiVac SpeedTrap
Nouveau piège à froid à haute puissance utilisé pour condenser les vapeurs de solvants. Les pièges à froid peuvent considérablement améliorer les performances de tout système de concentration sous vide. Lorsqu’un piège à froid condense les vapeurs jusqu’à l’état liquide, s’ensuit une très forte réduction de volume qui aide à créer un vide et accélère fortement le procédé de concentration. Le miVac SpeedTrap fonctionne d’une manière unique, les serpentins du condenseur à froid sont suspendus directement sur le trajet des vapeurs, les vapeurs de solvant se condensent directement sur les serpentins et s’échappent dans le récipient de prélèvement en dessous sans congeler, même avec de l’eau. Cette méthode est extrêmement efficace, avec plus de deux fois la puissance de condensation d’un système similaire. L’utilisateur peut rapidement voir les solvants dans le piège et vider le piège est facile, sans aucune décongélation nécessaire. Le récipient de prélèvement est retiré en un simple quart de tour.
Assemblage
Le kit de raccordement miVac contient une tubulure à vide, un coupe-tube, un pot de capture et un câble de raccordement à la pompe. Des packs système sont également disponibles et comprennent un concentrateur, une pompe, un piège à froid et un kit de raccordement.
JetRotors
Les miVac sont les seuls concentrateurs à être fournis avec des rotors en aluminium solide. La gamme “JetRotors” offre une concentration très élevée par rapport aux rotors à base de plastique ou dotés d’une structure ouverte. La vitesse augmente par rapport aux types en PP, entre 40 % et 200 % en fonction du format d’échantillon, ce qui offre un avantage significatif lors de l’utilisation de solvants tenaces, tels que l’eau. Les rotors en aluminium solide de précision conduisent efficacement l’énergie thermique nécessaire à la concentration des échantillons, alors que dans un rotor ouvert ou en plastique, les échantillons sont efficacement isolés par le plastique et / ou le vide dans la chambre. Les rotors peuvent accueillir tous les tubes, flacons, tubes à centrifuger et microtubes à centrifuger courants. Un service de rotor personnalisé est également disponible.
Contrôleur de pression
Le contrôleur de pression miVac peut être ajouté à n’importe quel système (ou conditionnement) modulaire miVac et permet à l’utilisateur de contrôler pleinement la pression de fonctionnement du système. Un mode d’amortissement sous vide permet de commencer doucement la concentration et d’éviter les chocs ou les éclaboussures lors de l’évaporation de mélanges de solvants. Un mode automatique est disponible. L’utilisation correcte du contrôle de pression avec le miVac SpeedTrap rend la concentration plus rapide et permet de retenir plus de solvants dans le SpeedTrap, réduisant ainsi les émissions de solvants volatils.
Pièges à vapeur
Une pissette à vapeur avec des solutions de neutralisation de l’acide ou de l’ammoniac est disponible pour la manipulation de tels produits chimiques. Les solutions changent de couleur lorsqu’elles sont épuisées, indiquant qu’elles doivent être remplacées. Les pièges sont installés après la pompe et avant que la vapeur ne soit déchargée dans l’atmosphère ou le système d’extraction des vapeurs
Système de concentrateur modulaire avec concentrateur, pompe et piège à froid
Peuvent accueillir un rotor libre pour microplaques mais également des rotors à disque pour tubes et flacons. Choix de pompes à vide moyennes ou élevées et système d’ADN dédié avec pompe intégrée. Paramètres définis à l’aide de la molette de réglage et de sélection. Pour améliorer les performances, les modes spéciaux intégrés fonctionnent avec l’eau et les alcools. Le système miVac contrôle la chaleur. Adapté notamment à la déshydratation ou la concentration dans des microtubes à centrifuger, des tubes à centrifuger coniques ou autres tubes en plastique, des flacons en verre et des microplaques DeepWell ou ShallowWell. Les commandes intuitives permettent aux utilisateurs inexpérimentés d’obtenir des résultats de première classe dès la première fois avec la plupart des échantillons, tout en proposant une programmation plus sophistiquée pour les travailleurs expérimentés. Les performances peuvent être améliorées grâce à l’utilisation du condenseur réfrigéré miVac SpeedTrap.
Système miVac DNA
Concentrateur centrifuge capable d’éliminer l’eau et les solvants organiques de divers formats d’échantillons et est conçu spécifiquement pour fonctionner avec les acides nucléiques. Il est fourni avec une pompe à vide haute performance intégrée, une chambre de concentration et un rotor en aluminium à angle fixe pour microtubes à centrifuger de 1,5 ml. Convient aux solvants organiques simples, par ex. méthanol, éthanol, jusqu’à 100°C de point d’ébullition, et à l’eau en faibles quantités d’échantillons. Il existe une gamme de rotors possibles, notamment une option pour les plaques de microtitration. Pour une gamme plus large de solvants et/ou une gamme plus large de formats d’échantillons, choisissez le concentrateur miVac Duo ou Quattro avec miVac SpeedTrap et pompe.
Concentrateurs miVac Duo et Quattro
Le système miVac Duo a été conçu pour accueillir un support de microplaques à deux positions de rotation ou des rotors à disque pour tubes et flacons. Le miVac Quattro est un système plus grand avec un bol d’une capacité supérieure, lui permettant d’utiliser un rotor à quatre positions de rotation et des rotors à disques de grande capacité. Dans les deux rotors à oscillation, chaque position pour les microplaques à puits peu profonds peut accueillir plusieurs plaques grâce à l’utilisation de chargeurs. Les deux concentrateurs disposent d’une interface pour régler et surveiller le temps, la température et la méthode.
Pompes à vide MiVac Duo et Quattro
Un choix de trois pompes est proposé pour adapter les concentrateurs miVac en fonction de vos applications. La pompe miVac Duo est une pompe à membrane à deux têtes silencieuse et compacte qui permet d’éliminer la plupart des solvants qui bouillent en dessous de 130°C, y compris l’eau, le méthanol, l’éthanol et leurs mélanges. Pour des applications plus exigeantes, telles que des solvants à point d’ébullition plus élevés jusqu’à 165°C, nous recommandons la pompe miVac Quattro à quatre têtes car peut atteindre des pressions de <2 mbar. Les deux pompes sont livrées dans des boîtiers élégants pour correspondre aux autres composants miVac et sont commandées automatiquement par la chambre d’évaporation miVac. Une pompe à vide à rouleau est également disponible pour les solvants à point d’ébullition élevé.
MiVac SpeedTrap
Nouveau piège à froid à haute puissance utilisé pour condenser les vapeurs de solvants. Les pièges à froid peuvent considérablement améliorer les performances de tout système de concentration sous vide. Lorsqu’un piège à froid condense les vapeurs jusqu’à l’état liquide, s’ensuit une très forte réduction de volume qui aide à créer un vide et accélère fortement le procédé de concentration. Le miVac SpeedTrap fonctionne d’une manière unique, les serpentins du condenseur à froid sont suspendus directement sur le trajet des vapeurs, les vapeurs de solvant se condensent directement sur les serpentins et s’échappent dans le récipient de prélèvement en dessous sans congeler, même avec de l’eau. Cette méthode est extrêmement efficace, avec plus de deux fois la puissance de condensation d’un système similaire. L’utilisateur peut rapidement voir les solvants dans le piège et vider le piège est facile, sans aucune décongélation nécessaire. Le récipient de prélèvement est retiré en un simple quart de tour.
Assemblage
Le kit de raccordement miVac contient une tubulure à vide, un coupe-tube, un pot de capture et un câble de raccordement à la pompe. Des packs système sont également disponibles et comprennent un concentrateur, une pompe, un piège à froid et un kit de raccordement.
JetRotors
Les miVac sont les seuls concentrateurs à être fournis avec des rotors en aluminium solide. La gamme “JetRotors” offre une concentration très élevée par rapport aux rotors à base de plastique ou dotés d’une structure ouverte. La vitesse augmente par rapport aux types en PP, entre 40 % et 200 % en fonction du format d’échantillon, ce qui offre un avantage significatif lors de l’utilisation de solvants tenaces, tels que l’eau. Les rotors en aluminium solide de précision conduisent efficacement l’énergie thermique nécessaire à la concentration des échantillons, alors que dans un rotor ouvert ou en plastique, les échantillons sont efficacement isolés par le plastique et / ou le vide dans la chambre. Les rotors peuvent accueillir tous les tubes, flacons, tubes à centrifuger et microtubes à centrifuger courants. Un service de rotor personnalisé est également disponible.
Contrôleur de pression
Le contrôleur de pression miVac peut être ajouté à n’importe quel système (ou conditionnement) modulaire miVac et permet à l’utilisateur de contrôler pleinement la pression de fonctionnement du système. Un mode d’amortissement sous vide permet de commencer doucement la concentration et d’éviter les chocs ou les éclaboussures lors de l’évaporation de mélanges de solvants. Un mode automatique est disponible. L’utilisation correcte du contrôle de pression avec le miVac SpeedTrap rend la concentration plus rapide et permet de retenir plus de solvants dans le SpeedTrap, réduisant ainsi les émissions de solvants volatils.
Pièges à vapeur
Une pissette à vapeur avec des solutions de neutralisation de l’acide ou de l’ammoniac est disponible pour la manipulation de tels produits chimiques. Les solutions changent de couleur lorsqu’elles sont épuisées, indiquant qu’elles doivent être remplacées. Les pièges sont installés après la pompe et avant que la vapeur ne soit déchargée dans l’atmosphère ou le système d’extraction des vapeurs
Système de concentrateur modulaire avec concentrateur, pompe et piège à froid
- Choix de concentrateurs en fonction de la charge de travail
- Capable de manipuler une large gamme de solvants et de volumes d’échantillons
- Interface utilisateur simple dotée de programmes optimisés pour l’eau, les alcools & autres solvants
- Contrôle précis de la température assurant une protection pour les échantillons précieux
- Compact
- Piège à froid haute puissance atteignant -50°C avec capacité de prélèvement de 1 litre
- Large gamme de JetRotors™ uniques en aluminium plein
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor |
| Capacité | 96 tubes |