Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres GENESYS™ 40/50 visible / UV-visible
Pour les laboratoires d’enseignement ou les experts en contrôle qualité qui nécessitent plus de résistance, des capacités logicielles et une grande facilité d’utilisation en matière de spectrophotométrie UV-visible.
Marque: Thermo Scientific™ 840-297300
4892.50 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des mesures de routine à des fins de contrôle qualité ou d’enseignement dans une classe de chimie avec les spectrophotomètres robustes Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-visible et GENESYS 40 visible. Proposés avec une configuration à cellule unique, ces instruments sont conçus avec une surface en pente afin d’évacuer les déversements et un compartiment d’échantillonnage lavable pour faciliter le nettoyage. L’interface à écran tactile de 7 po, le logiciel de contrôle local (aucun PC requis) et la mise en réseau Wi-Fi en option font du spectrophotomètre UV-visible GENESYS 50 ou du spectrophotomètre visible GENESYS 40 le choix idéal pour un échantillonnage quotidien.
Le dispositif GENESYS 50 est un spectrophotomètre UV-visible à double faisceau avec une configuration à cellule unique qui répond à toutes les spécifications des applications de contrôle qualité critiques et des mesures de produits chimiques précises. Le spectrophotomètre visible à double faisceau GENESYS 40 est une version à région spectrale visible dans cette classe instrumentale. Les deux appareils offrent une résolution de données allant de 0,2 nm à 5 nm.- Interface utilisateur avec écran tactile haute résolution de 7 po
- Contrôle local de la vitesse et de la fiabilité
- Compatible réseau (adaptateur Wi-Fi disponible)
- Grand compartiment à échantillons avec accès frontal
- Laboratoires de chimie
- Mesures de routine
- Exigences modérées en matière de débit
Spécification
±0,005 A | |
USB-A unique USB-A double Exportation de données vers un réseau ou un PC via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible Imprimer via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible |
|
Photodiodes au silicium doubles | |
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
5 nm | |
(À 500 nm après 1 heure de chauffage) < 0,0010 A/h | |
Concentration d’échantillon | |
> 1 000 h | |
Double faisceau | |
-3A à +5A | |
±0,001 A à 1 A mesuré à 1,0 A à 546 nm | |
Automatique, jusqu’à 1 800 nm/min | |
Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat | |
0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | |
7,5 kg |
Accessible depuis le dessus, l’avant ou sur le côté Capable d’accueillir des cellules jusqu’à une longueur de 100 mm Accessoires disponibles pour des tubes à essai d’un diamètre de 25 mm maximum et d’une hauteur de 150 mm Compartiment à échantillons amovible et lavable avec emplacement et dispositif de retenue magnétiques | |
Spectrophotomètre visible GENESYS 40 avec câble d’alimentation EU | |
Écran tactile couleur haute définition de 7 po, fixe, 800 x 1 280 pixels | |
Halogène au tungstène | |
325 à 1 100 nm | |
Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/240 V, 50/60 Hz | |
Écran tactile | |
(RMS à 500 nm, 60 mesures consécutives) ≤0,00020 A à 0 A à 260 et 500 nm ≤0,00030 A à 1 A à 260 et 500 nm ≤0,00040 A à 2 A à 260 et 500 nm | |
±0,002 A à 0,5 A, ±0,004 A à 1,0 A, ±0,008 A à 2,0 A | |
-3A à +3,5A | |
Imprimante à clipser disponible | |
< 0,05 %T à 340 nm et 400 nm | |
±0,5 nm | |
<±0,2 nm |