Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres GENESYS™ 40/50 visible / UV-visible
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez des mesures de routine à des fins de contrôle qualité ou d’enseignement dans une classe de chimie avec les spectrophotomètres robustes Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-visible et GENESYS 40 visible. Proposés avec une configuration à cellule unique, ces instruments sont conçus avec une surface en pente afin d’évacuer les déversements et un compartiment d’échantillonnage lavable pour faciliter le nettoyage. L’interface à écran tactile de 7 po, le logiciel de contrôle local (aucun PC requis) et la mise en réseau Wi-Fi en option font du spectrophotomètre UV-visible GENESYS 50 ou du spectrophotomètre visible GENESYS 40 le choix idéal pour un échantillonnage quotidien.
- Interface utilisateur avec écran tactile haute résolution de 7 po
- Contrôle local de la vitesse et de la fiabilité
- Compatible réseau (adaptateur Wi-Fi disponible)
- Grand compartiment à échantillons avec accès frontal
- Laboratoires de chimie
- Mesures de routine
- Exigences modérées en matière de débit
Spécification
Spécification
| Linéarité de la ligne de base | ± 0,002 A |
| Compartiments | Accessible from top, front or side Able to accommodate cells up to 100mm cells Available accessory for test tubes up to 25 mm diameter and 150 mm height Removable, washable sample compartment liner with magnetic placement and hold-down |
| Raccordements | USB-A unique USB-A double Exportation de données vers un réseau ou un PC via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible Imprimer via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible |
| Type de détecteur | Photodiodes au silicium doubles |
| Affichage | 7 in. High Definition Color Touchscreen, Fixed, 800 x 1280 pixels |
| Dimensions (L x l x H) | 35.5 x 38.5 x 19.5 cm |
| Bande passante spectrale | 2 nm |
| Wavelength Range | De 190 à 1100 nm |
| Dérive | (At 500 nm after 1 hour warmup) <0.0005 A/hr. |
| Alimentation électrique | Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/240 V, 50/60 Hz |
| Afficher plus |