Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour spectrophotomètre visible GENESYS™ 30
Obtenez tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter vos processus analytiques grâce aux accessoires pour le spectrophotomètre visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30.
Marque:  Thermo Scientific™ 840-278000
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Code produit. 15560592
  • 680.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Obtenez tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter vos processus analytiques grâce aux accessoires pour le spectrophotomètre visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30.
Obtenez tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter vos processus analytiques grâce aux accessoires pour le spectrophotomètre visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Outre les excellentes fonctionnalités intégrées, comme l’écran couleur haute résolution, le grand compartiment à échantillons et les options d’exportation de données, une sélection complète d’accessoires est disponible pour le spectrophotomètre GENESYS 30 afin de mieux répondre aux besoins des étudiants, des éducateurs et des techniciens de laboratoire à des fins d’analyse quantitative précise.
  • Peut accueillir une cuve rectangulaire à long trajet optique de 20 - 100 mm 
  • Comes assembled in a removable sample compartment liner
  • Flexibilité entre les échantillons
Spécification
Spécification
Cette imprimante thermique à clipser se fixe facilement etdirectement sur l’arrière de l’instrument et utilise un système de chargement de rouleaux de papier thermique de 80 mm de large. Elle peut également être utilisée avec du papier pour imprimante standard ou autocollant.
Impression directe sur papier des résultats issus de la commande de logiciel intégrée de l’instrument.
1 rouleau de papier thermique
Imprimante thermique à clipser
Spectrophotomètre GENESYS 30 Visible