Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour spectrophotomètre visible GENESYS™ 30
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Couvercle de rechange du compartiment d’échantillons
Housse de protection
Imprimante thermique à clipser
Lampe halogène au tungstène
Papier pour imprimante auto-adhésif
Papier pour imprimante standard
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
10 rouleaux
Description
Obtenez tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter vos processus analytiques grâce aux accessoires pour le spectrophotomètre visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30.
Obtenez tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter vos processus analytiques grâce aux accessoires pour le spectrophotomètre visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Outre les excellentes fonctionnalités intégrées, comme l’écran couleur haute résolution, le grand compartiment à échantillons et les options d’exportation de données, une sélection complète d’accessoires est disponible pour le spectrophotomètre GENESYS 30 afin de mieux répondre aux besoins des étudiants, des éducateurs et des techniciens de laboratoire à des fins d’analyse quantitative précise.
- Peut accueillir une cuve rectangulaire à long trajet optique de 20 - 100 mm
- Livré monté dans un revêtement de compartiment d’échantillon amovible.
- Flexibilité entre les échantillons
Spécification
Spécification
| Type | Papier pour imprimante standard |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre GENESYS 30 Visible |
| Comprend | 10 rouleaux de papier |