Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour spectrophotomètre visible GENESYS™ 30
Obtenez tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter vos processus analytiques grâce aux accessoires pour le spectrophotomètre Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible.
Marque: Thermo Scientific™ 840-278700
Description
Obtenez tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter vos processus analytiques grâce aux accessoires pour le spectrophotomètre visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30.
Obtenez tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter vos processus analytiques grâce aux accessoires pour le spectrophotomètre visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Outre les excellentes fonctionnalités intégrées, comme l’écran couleur haute résolution, le grand compartiment à échantillons et les options d’exportation de données, une sélection complète d’accessoires est disponible pour le spectrophotomètre GENESYS 30 afin de mieux répondre aux besoins des étudiants, des éducateurs et des techniciens de laboratoire à des fins d’analyse quantitative précise.- Peut accueillir une cuve rectangulaire à long trajet optique de 20 - 100 mm
- Livré monté dans un revêtement de compartiment d’échantillon amovible.
- Flexibilité entre les échantillons
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Lampe Tungstène-Halogène de rechange pré-alignée et pré-montée. Accès de remplacement par trou de souris. Retrait du couvercle non requis. | |
Lampe halogène au tungstène | |
Spectrophotomètre GENESYS 30 Visible | |
1 assemblage de lampe pré-alignée. |