Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour spectrophotomètre visible GENESYS™ 30
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Couvercle de rechange du compartiment d’échantillons
Housse de protection
Imprimante thermique à clipser
Lampe halogène au tungstène
Papier pour imprimante auto-adhésif
Papier pour imprimante standard
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
10 rouleaux
Beschreibung
Obtenez tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter vos processus analytiques grâce aux accessoires pour le spectrophotomètre visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30.
Obtenez tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter vos processus analytiques grâce aux accessoires pour le spectrophotomètre visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Outre les excellentes fonctionnalités intégrées, comme l’écran couleur haute résolution, le grand compartiment à échantillons et les options d’exportation de données, une sélection complète d’accessoires est disponible pour le spectrophotomètre GENESYS 30 afin de mieux répondre aux besoins des étudiants, des éducateurs et des techniciens de laboratoire à des fins d’analyse quantitative précise.
- Peut accueillir une cuve rectangulaire à long trajet optique de 20 - 100 mm
- Livré monté dans un revêtement de compartiment d’échantillon amovible.
- Flexibilité entre les échantillons
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Housse de protection |
| À utiliser avec (application) | Protégez votre spectrophotomètre de la poussière et des déversements lorsqu’il n’est pas utilisé |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre GENESYS 30 Visible |
| Comprend | 1 housse de protection |
| Conditions de stockage | conditions ambiantes |
| Garantie | 2 ans |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur