Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer
Code produit. 17142115 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Comprend:
Kit de vérification des performances
Garantie:
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17142115
Marque: Thermo Scientific™ 840285300
Exécutez des analyses à la fois basiques et complexes grâce au spectrophotomètre Visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30, une solution intuitive et fiable pour la formation ou pour le laboratoire.
Bénéficiez d’une haute précision et d’une fonctionnalité dans un spectrophotomètre visible simple et pourtant sophistiqué. Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible réalise des analyses à la fois simples et complexes pour un usage pédagogique ou industriel. Sa conception intuitive permet aux étudiants et aux enseignants de se concentrer sur des données et des concepts scientifiques plutôt que sur l’apprentissage de l’utilisation de l’instrument. Dans le laboratoire, des techniciens de tous niveaux travaillant sur les applications AQ/CQ de routine peuvent obtenir facilement des résultats fiables pour confirmer la qualité ou pour renseigner les étapes suivantes. Les résultats peuvent rapidement être rapportés sous la forme de données numériques ou imprimées.
À utiliser avec l’application PV du menu Réglages de GENESYS 30 pour effectuer les tests PV fondamentaux et vérifier que l’instrument fonctionne correctement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Kit de vérification des performances
Garantie Étalon