Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre Visible GENESYS™ 30
Exécutez des analyses à la fois basiques et complexes grâce au spectrophotomètre Visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30, une solution intuitive et fiable pour la formation ou pour le laboratoire.
3555.00€
Spécification
Linéarité de la ligne de base | < 0,003 A, 325 à 1 000 nm, lissé |
---|---|
Compartiments | Accès par le haut, l’avant ou le côté Capable d’accueillir des cuves à longueur de trajet jusqu’à 100 mm Accessoire disponible pour les tubes à essai jusqu’à 25 mm de diamètre et 150 mm de hauteur Revêtement de compartiment à échantillons amovible et lavable avec mécanisme de retenue et positionnement magnétique |
Raccordements | USB-A, USB-B |
Type de détecteur | Photodiode en silicone |
Affichage | Écran couleur 32 bits de 5 po (diagonale), 800 x 480 pixels |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15531182
|
Thermo Scientific™
840-277300 |
Prise EU |
3555.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bénéficiez d’une haute précision et d’une fonctionnalité dans un spectrophotomètre visible simple et pourtant sophistiqué. Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible réalise des analyses à la fois simples et complexes pour un usage pédagogique ou industriel. Sa conception intuitive permet aux étudiants et aux enseignants de se concentrer sur des données et des concepts scientifiques plutôt que sur l’apprentissage de l’utilisation de l’instrument. Dans le laboratoire, des techniciens de tous niveaux travaillant sur les applications AQ/CQ de routine peuvent obtenir facilement des résultats fiables pour confirmer la qualité ou pour renseigner les étapes suivantes. Les résultats peuvent rapidement être rapportés sous la forme de données numériques ou imprimées.
Le spectrophotomètre visible GENESYS 30 vous apporte une conception intuitive, un écran couleur haute définition, des mesures rapides et précises et un rapport pratique sur les données. C’est l’instrument idéal pour tout utilisateur, étudiant débutant ou associé de laboratoire expérimenté.
Caractéristiques du produit :
- Tout nouveau design industriel pour une meilleure utilisation
- Écran couleur 5 po haute définition avec clavier à bouton-poussoir caoutchouté pour faciliter la navigation
- Mesure simple des cellules avec revêtement amovible et lavable du compartiment à échantillons
- Porte-cuves pour types de cellules standard dont les tubes à essai
- Nouvelle interface utilisateur du logiciel intégré ; Le logiciel pour PC Thermo Scientific™ VISIONlite est en option.
- Données disponibles partout où vous le souhaitez.
- Exportation des données USB dans un format texte facile à lire et à traiter
- Excellente imprimante thermique à clipser
- Garantie de trois ans et assistance technique qualifiée
Avantages du formateur :
- répond aux exigences requises pour :
- Longueur d’onde simple
- Balayage
- Loi de Beer
- Colorimétrie / analyse colorimétrique
- Analyse quantitative
Avantages pour le laboratoire associé :
- une meilleure confiance dans les données avec la quantification à 6 points et le mode de concentration
- Plusieurs choix de langues locales
Spécification
< 0,003 A, 325 à 1 000 nm, lissé | |
USB-A, USB-B | |
Écran couleur 32 bits de 5 po (diagonale), 800 x 480 pixels | |
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, russe, chinois, japonais, coréen, thaï, arabe | |
5 nm | |
325 à 1 100 nm | |
Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/250 V, 50/60 Hz | |
1 000 h | |
Mono faisceau | |
-3 A à +3 A, 0 à 200 000 %T, 0 à 9 999 999 C | |
±0,002 A Mesuré à 1,0 A à 546 nm |
|
Automatique, jusqu’à 1200 nm/min | |
Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat | |
1 nm | |
7,5 kg |
Accès par le haut, l’avant ou le côté Capable d’accueillir des cuves à longueur de trajet jusqu’à 100 mm Accessoire disponible pour les tubes à essai jusqu’à 25 mm de diamètre et 150 mm de hauteur Revêtement de compartiment à échantillons amovible et lavable avec mécanisme de retenue et positionnement magnétique |
|
Photodiode en silicone | |
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
GENESYS 30 | |
Spectrophotomètre visible | |
< 0,002 A/h (À 500 nm après 2 h de préchauffage.) Généralement <0,004 A/h après 1 h de préchauffage | |
23 touches tactiles en caoutchouc avec clavier numérique | |
≤ 0,001 A à 0 A |
|
±0,002 A (0 à 0,3 A), 0,5 % de la mesure ABS (0,301 A à 2,5 A) | |
-3A à +3A | |
Accessoire pour imprimante thermique avec largeur de papier de 80 mm | |
< 0,1 %T à 340 nm et 400 nm Mesuré avec des filtres de coupure en verre ou du NaNO2 à 340 nm |
|
±2 nm | |
< ±1 nm |