Learn More
Applied Biosystems™ Étalon de dimension pour colorant GeneScan™ 500 ROX™
Code produit. p-7138585 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
800 réactions
9600 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15849746
Marque: Applied Biosystems™ 4310361
Includes
16 fragments d’ADN simple brin marqués au colorant ROX™
La dimension standard GeneScan™ 500 ROX™ est une dimension standard des voies internes qui a été développée pour être utilisée avec les systèmes d’électrophorèse d’ADN par fluorescence Applied Biosystems.
  • Un étalon de dimension des voies internes est développé pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse d’ADN par fluorescence Applied Biosystems
  • L’utilisation d’un étalon de dimension des voies internes permet d’analyser les données de façon automatisée
  • Il est essentiel d’obtenir une haute précision d’exécution dans le dimensionnement des fragments d’ADN par électrophorèse
  • L’étalon de dimension GeneScan™ 500 ROX™ est conçu pour le dimensionnement des fragments d’ADN dans la plage de 35 à 500 bp
  • Il fournit 16 fragments marqués de colorant ROX™ simple brin de 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 et 500 bases
  • Chaque fragment d’ADN est marqué avec un fluorophore exclusif, qui renvoie un pic simple lorsqu’il est soumis à la fois à des conditions dénaturantes et non dénaturantes
Informations sur la commande
À l’unité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits GeneScan, ROX
Contenu et stockage Ce kit contient l’étalon de dimension ROX et le tampon de chargement.
Conserver le kit entre 2 et 8°C. (Ne pas congeler).
Description Étalon de dimension de colorant GeneScan™ 500 ROX™, marquage ROX™, utilisation avec analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur génétique 3500, analyseur génétique 3500xL, analyseur d’ADN 3730, analyseur d’ADN 3730xl
À utiliser avec (application) Séquençage
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3100-Avant, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500
Marqueur ou colorant ROX
Type de produit Colorant
Quantité 9600 réactions
Durée de fonctionnement Étalon