Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 400HD ROX™ dye Size Standard
La dimension standard GeneScan™ 400HD ROX™ est un étalon marqué au colorant ROX™ pour le dimensionnement reproductible des données d’analyse de fragments. L’étalon contient 21 fragments d’ADN marqués au colorant ROX™.
Marque: Applied Biosystems™ 402985
834.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.03180kg
Includes: Contient 21 fragments d’ADN simple brin marqués ROX pour une utilisation standard
Description
La dimension standard GeneScan™ 400HD ROX™ est un étalon marqué au colorant ROX™ pour le dimensionnement reproductible des données d’analyse de fragments. L’étalon contient 21 fragments d’ADN marqués au colorant ROX™.Spécification
Contient 21 fragments d’ADN simple brin marqués ROX pour une utilisation standard. Conserver le kit entre 2 et 8°C. (Ne pas congeler). | |
ROX | |
GeneScan™, ROX™ | |
Glace humide |
Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 | |
800 injections | |
Étalon de taille de colorant |
Usage exclusivement réservé à la recherche