Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 350 ROX™ dye Size Standard
L’étalon de dimension GeneScan™350 ROX™ est un étalon de dimension des voies interne qui a été développé pour être utilisé avec les systèmes d’électrophorèse d’ADN par fluorescence Applied Biosystems.
Marque: Applied Biosystems™ 401735
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.02950kg
Includes: Contient 8 fragments d’ADN simple brin marqués ROX pour une utilisation standard
Description
- L’utilisation d’un étalon relatif à la taille de bandes internes pendant l’électrophorèse permet de procéder à une analyse automatisée des données et à des comparaisons précises de la taille des fragments d’ADN entre les cycles d’électrophorèse.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Contient 8 fragments d’ADN simple brin marqués ROX pour une utilisation standard. Conserver le kit entre 2 et 8°C. (Ne pas congeler). | |
310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer | |
ROX | |
GeneScan™, ROX™ | |
Glace humide |
Étalon | |
Séquençage | |
800 réactions | |
Colorant | |
Étalon |
Usage exclusivement réservé à la recherche