Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 1200 LIZ™ dye Size Standard
L’étalon de dimension GeneScan1200 LIZ est conçu pour le dimensionnement de fragments d’ADN dans la plage de 20 à 1200 nucléotides et fournit 68 fragments simple brin marqués.
Marque: Applied Biosystems™ 4379950
683.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01230kg
Includes: Contient 68 fragments d’ADN simple brin marqués au colorant LIZ à utiliser comme cinquième étalon de colorant
Description
L’étalon de dimension GeneScan™ 1200 LIZ® est un étalon de dimension haute densité marqué à cinq colorants (LIZ®) et destiné au dimensionnement reproductible des échantillons d’analyse de fragments.Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
Étalon | |
Élevé | |
LIZ | |
Colorant | |
Liquide |
3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer | |
Séquençage | |
800 réactions | |
Étalon |
Usage exclusivement réservé à la recherche