Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN à plage élevée GeneRuler
Déterminez la taille et estimez la quantité d’ADN double brin de poids moléculaire élevé sur les gels d’agarose rapidement.
Marque: Thermo Scientific™ SM1351
109.25 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’échelle d’ADN à plage élevée GeneRuler est recommandée pour un dimensionnement rapide et une quantification approximative de l’ADN double brin de poids moléculaire élevé sur les gels d’agarose (en 1,5 heure, gel d’agarose à 0,4 %). L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN à plage élevée GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4 (voir Protocole dans Ressources).
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X pour les échantillons d’ADN.
L’échelle d’ADN à plage élevée GeneRuler est recommandée pour déterminer rapidement la taille et estimer la quantité d’ADN double brin à poids moléculaire élevé avec des gels d’agarose (en 1,5 heure, gel d’agarose à 0,4 %). L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN à plage élevée GeneRuler peut être radiomarquée à l’aide de la polynucléotide kinase T4. L’échelle est fournie avec le colorant de charge d’ADN 6X pour échantillon d’ADN.- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Bandes nettes
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
- Idéal pour un dimensionnement rapide des fragments d’ADN de poids moléculaire élevé
Spécification
6X | |
Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G | |
Non | |
Gels d’agarose | |
GeneRuler |
Agarose | |
Échelle d’ADN à gamme élevée | |
10171 bp à 48502 bp | |
Emballage durable | |
50 μg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.