Learn More
Welch™ Atmosphère du générateur
Code produit. 12200129 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Type de pompe:
Atmosphère du générateur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12200129
Marque: Welch™ 112017
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Générateur d'atmosphère Anavac
• Economique: aucun catalyseur chimique nécessaire
• Rapide: génère une atmosphère anaérobie en moins de 3 min
• Génération d'atmosphère contrôlée pour la culture de germes anaérobies ou microaérophiles
• Rapide:
• Génère une atmosphère anaérobie (O2 <0,05%) en moins de 3 minutes
• La vitalité des souches est préservée!
• Simple à utiliser:
• Gestion automatique des cycles de purge et de remplissage par un gaz de remplacement (azote, dioxyde de carbone sur bouteille, non
• Totalement autonome:
• Permet d'atteindre une atmosphère anaérobie à moins de 0.05% d'oxygène en moins de 3 minutes
• La vitalité des souches est préservée!
• Tracabilité:
• Transfert des données via RS232 sur PC pour suivi et tracabilité des manipulations
• Montage simplifié: Raccords rapides avec clapet anti-retour pour déconnecter la jarre en fin de cycle et la placer en incubateur
• Programmable par clavier:
• Contrôle de la purge jusqu'à 2 mbar pour éviter tout risque de lyse cellulaire
• Aucun catalyseur chimique n'est nécessaire
• Jarre anaérobie:
• Capacité 2,5 l
• Générateur d'atmosphère Anavac
• Accessoires obligatoires bouteilles de gaz (azote ou CO2)
• Inclus avec un rack pour 11 boîtes de pétri et raccords de connection. complet avec tube silicone, jarre et raccords. A compléter par bouteilles de gaz de remplacement. Gestion automatique des cycles de purge et de remplissage par un gaz
• De remplacement (azote, dioxyde de carbone sur bouteille, non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Régime moteur 13 to 15 mL/min.
Niveau sonore 44 dB(A)
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Atmosphère du générateur