Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH à usage général avec connecteur BNC
Utilisez cette électrode pour plusieurs types d’échantillons courants tels que les échantillons aqueux et l’eau potable. Les électrodes pH à usage général Fisherbrand™ sont idéales pour une utilisation générale en laboratoire et comprennent un connecteur BNC.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.12060kg
Description
- Plage de pH : 0 à 13
- Plage de températures : 0 à 80°C
Spécification
12 mm | |
120 mm | |
Verre | |
0 à 13 |
Étalons | |
1 m | |
Usage général | |
0 à 80°C |