Learn More
Étalons de viscosité pour usage général
Certifié conforme à la norme ASTM D2162 , la méthode primaire de fabrication des étalons de viscosité. Double certification conforme aux normes internationales BS EN ISO / CEI 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS.
Marque:  Paragon Scientific S200
123.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21695" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16050370
  • 139.00€ / 500mL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Nous utilisons des viscomètres maîtres pour tester au niveau primaire, conformément à la norme ASTM D2162 afin d'assurer l'incertitude de mesure la plus faible, fournissant ainsi des étalons dont la précision est certifiée au niveau primaire. ASTM D2162 est la seule méthode référencée de certification des étalons de viscosité lors de l'adoption du protocole de méthode d'essai ASTM.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
  • Densité g/ml conforme à la norme ASTM D 1480
  • Pour une utilisation avec des viscosimètres capillaires en verre, des viscosimètres automatiques et d'autres équipements de mesure de viscosité
  • Viscosité cinématique (cSt) et dynamique (mPa·s) donnée à toutes les températures
  • Boîte standard, taille500 ml
  • Traçabilité totale selon les normes nationales
  • Garantit une stricte conformité au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
500 mL
392 mPa.s (25°C)
Promotions
Valeurs nominales citées