Learn More
Étalons de viscosité pour usage général
Certifié conforme à la norme ASTM D2162 , la méthode primaire de fabrication des étalons de viscosité. Double certification conforme aux normes internationales BS EN ISO / CEI 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS.
Marque:  Paragon Scientific N415
Code produit. 15534156
  • 110.00€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
  • Densité g/ml conforme à la norme ASTM D 1480
  • Pour une utilisation avec des viscosimètres capillaires en verre, des viscosimètres automatiques et d'autres équipements de mesure de viscosité
  • Viscosité cinématique (cSt) et dynamique (mPa·s) donnée à toutes les températures
  • Boîte standard, taille500 ml
  • Traçabilité totale selon les normes nationales
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
500 mL
796.5 mPa.s (25 °C)
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
Promotions
Valeurs nominales citées