Learn More
Hanna Instruments™ Solution de rinçage à usage général pH 6
Marque: Hanna Instruments™ HI70000P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
∼100°C | |
Solution aqueuse | |
Utilisation sur le terrain grâce à la portabilité | |
Inodore | |
Sachet | |
20 ml |
Incolore | |
Rincer | |
0°C | |
1 g/cm3 | |
∼ 6 | |
Soluble dans l’éthanol |