Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit à usage général
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Description
- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis en PP
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Couleur | Translucide |
À utiliser avec (application) | Pour le stockage et l’échantillonnage de liquides |
Matériau | PP |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |
Type de produit | Pissette |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 28/R6 |
Diamètre (métrique) | 83mm |