Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Liquid-in-Glass Total Immersion Thermometers: Blue Organic Fill
With blue organic filling solution. Fisherbrand™ General Purpose Liquid-in-Glass Total Immersion Thermometers are ideal for use in chemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing and the petrochemical industry.
19.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Laboratoires chimiques, universités, institutions scientifiques, traitement des aliments et des boissons, laboratoires pétrochimiques, industrie pharmaceutique, industrie médicale, fabricants, laiteries, brasseries et distilleries |
---|---|
Type d’immersion | Immersion totale |
Comprend | Instructions multilingues, déclaration d’exactitude |
Matériau | Glass |
Remplissage du thermomètre | Liquide organique bleu |
Code produit | Marque | Précision | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Longueur (impériale) globale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Longueur (impériale) globale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17882141
|
Fisherbrand™
13-201-556 |
2, 2.5 Above 100, 3 above 200°C | s/o | -10°C à +225°C | 14 in |
19.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Traceable to NIST, individually serialized
- Features blue organic liquid fill against lead-free white back glass
- Include multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability
- Tested and inspected by our USA quality team
Spécification
Laboratoires chimiques, universités, institutions scientifiques, traitement des aliments et des boissons, laboratoires pétrochimiques, industrie pharmaceutique, industrie médicale, fabricants, laiteries, brasseries et distilleries | |
Instructions multilingues, déclaration d’exactitude | |
Liquide organique bleu |
Immersion totale | |
Glass |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ General Purpose Liquid-in-Glass Total Immersion Thermometers: Blue Organic Fill