Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Code produit. 17813018
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-10°C à +50°C
-100°C à +50°C
-18°C à +110°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
Remplissage du thermomètre:
Alcool
Alcool rouge
Alcool vert
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
15 cm
20,5 cm
30,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17813018
Marque: Brannan™ 44/423/5 + 49/503/0
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spécification
Points d’étalonnage 0°C, 50°C, 100°C
Certifications/Conformité ISO 17025 UKAS
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 20,5 cm
Matériau Glass
Remplissage du thermomètre Alcool vert
Température max. (impériale) 230°F
Température max. (métrique) 110°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) -10°C
Plage de températures (impériale) 14° à 230°F
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Précision ± 1.5°C at 35°C
Subdivision 1°C
Immersion Length 76 mm
Largeur (métrique) 1.2 cm