missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Densimètre

Étalonné pour une température de référence de 20°C. Le densimètre standard sans thermomètre peut être utilisé pour beaucoup de mesures générales de la densité relative.

Marque:  Amarell™ H801370

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10169821

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Température de référence 20 °C
  • Chaque densimètre mesure 280 mm de longueur.
Spécification

Spécification

1 unité
±1g/cm3
280 mm
20°C
Density Hydrometer
0.002 g/cm3
1.600 to 1.800 g/cm3
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis