Learn More
Alla France™ Densimètre à usage général
Marque: Alla France™ 3500MC140/20/H-qp
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Densimètre normalisé ISO• Normes ISO 649, NF B 35511, BS 718, DIN 12791
• Température de référence 20°C
• ISO M50
Spécification
1 de chaque | |
± 0,001 | |
1,400 à 1,450 g/ml |
Densimètre à usage général | |
270 mm |