Learn More
Alla France™ Densimètre à usage général
Marque:  Alla France™ 3100MC150/20/H-qp
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11773423
  • 65.61€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-08-2024
Description
Densimètre normalisé ISO
• Normes ISO 649, NF B 35511, BS 718, DIN 12791
• Température de référence 20°C
• ISO M100
Spécification
Spécification
1 de chaque
Densimètre à usage général
250 mm
0,150 à 0,160 g/ml