Learn More
Alla France™ Densimètre à usage général
Marque:  Alla France™ 3500MC085/20/B-qp
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11763433
  • 63.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-08-2024
Description
Densimètre normalisé ISO
• Normes ISO 649, NF B 35511, BS 718, DIN 12791
• Température de référence 20°C
• ISO M50
Spécification
Spécification
1 de chaque
± 0,001
0,850 à 0,900 g/ml
Densimètre à usage général
270 mm