Learn More
Alla France™ Densimètre à usage général
Marque:  Alla France™ 3100MC140/20/H-qp
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11763423
  • 48.71€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-08-2024
Description
Densimètre normalisé ISO
• Normes ISO 649, NF B 35511, BS 718, DIN 12791
• Température de référence 20°C
• ISO M100
Spécification
Spécification
1 de chaque
Densimètre à usage général
250 mm
0,140 à 0,150 g/ml