Learn More
Alla France™ Densimètre à usage général
Marca: Alla France™ 3010FG150/20-qp
Code nomenclature Nacres: PB.36
Detalles adicionales : Poids : 0.80000kg
Descripción
Densimètre standard en verre• Densimètre divisions 1 g/l, long 300mm
• Densimètre
Especificaciones
1 de chaque | |
±0,002 g/ml | |
À usage général |
Densimètre à usage général | |
300 mm | |
1,500 à 1,600 g/ml |