Learn More
Alla France™ Densimètre à usage général
Marque:  Alla France™ 3010FG140/20-qp
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11753193
  • 103.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-08-2024
Description
Densimètre standard en verre
• Densimètre divisions 1 g/l, long 300mm
• Densimètre
Spécification
Spécification
1 de chaque
±0,002 g/ml
À usage général
Densimètre à usage général
300 mm
1,400 à 1,500 g/ml