Learn More
Thermo Scientific™ Kits de rotor à centrifuger à usage général
Tout ce dont vous avez besoin pour votre rotor libre en un seul kit
Marque: Thermo Scientific™ 75016109
5229.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21988" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Kits de rotor à centrifuger à usage général avec tous les morceaux dont vous avez besoin pour commencer à tourner immédiatement, y compris un raccord en croix de rotor, un godet, des couvercles et des adaptateurs
Spécification
Kit de tubes sanguins Thermo Scientific TX-750 | |
TX-750 avec godets, couvercles de confinement biologique ClickSeal, adaptateurs pour tubes sanguins de 5/7 et 9/10 ml | |
Voir les composants individuels du kit | |
EN/UL/CEI 61010-1EN/UL/CEI 61010-2EN/UL/CEI 61326-1EN/UL/CEI 61326-2FCC partie 15 | |
Oui |
Voir les données individuelles sur les centrifugeuses, les rotors et les accessoires | |
Max dans TX-750 : Tubes sanguins de 148 x 5/7 ml, tubes sanguins de 84 x 9/10 ml, BioBottles de 4 x 1000 ml (avec rotors TX-1000) | |
Achat d’une centrifugeuse à usage général Thermo Scientific nécessaire au fonctionnement | |
Voir le manuel |