Learn More
Corning™ Couvercles pour microplaques d’essai biologique général
GREENER_CHOICE
Code produit. 10668581 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Plate Compatibility:
Microplaques à 96 puits uniquement (sans bloc de 2 ml)
Plaque 96 puits
Plaques demi-surface à 96/384 puits
Toutes les microplaques
Nbre par carton:
25
50
100
Matériau:
Acétate
Polystyrène
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 10668581
Marque: Corning™ 3930
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PS rigide pour une visibilité et une résistance maximales. Les couvercles pour microplaques d’essai biologique général Corning™ sont disponibles en divers types et styles.
  • Sauf indication contraire, tous les couvercles sont en polystyrène rigide.
  • Tous les couvercles présentent une encoche d’angle sur le coin A1 (sauf indication contraire) de façon à correspondre aux encoches d’angle présentes sur toutes les microplaques Corning™.
  • Le couvercle universel sans encoche d’angle (réf. catalogue 3098) n’a pas besoin d’être orienté dans une direction particulière pour être placé sur les microplaques Corning. Le couvercle possède également une jupe plus courte que celle des couvercles standard.
  • Le couvercle universel noir (réf. catalogue 3935) convient aux dosages par fluorescence et autres dosages sensibles à la lumière.
  • Le couvercle en copolymère d’oléfine cyclique (COC) résistant au DMSO (réf. catalogue 3085) a une teinte ambrée pour les dosages sensibles à la lumière et est résistant au DMSO à 100 %.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Matériau Polystyrène
    Stérilité Stériles
    Anneaux de condensation Oui
    Nbre par carton 100
    Nb par paquet 1
    Type de produit Couvercle à faible évaporation
    Plate Compatibility Microplaques à 96 puits uniquement (sans bloc de 2 ml)
    Coins entaillés Encoche d’angle