Learn More
BTX™ Électrodes d’électroporation Genepaddles™
Électrodes réutilisables de type palette adaptées au transfert de gènes in vitro et in vivo.
Marque: BTX™ 450122
Includes:
- Câble Micrograbber (BTX5343)
- Câbles à borne carrée
- Fiche banane et câble banane (BTX450217)
- Support de Genetrodes (BTX515)
- Genepaddles
Description
- Compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
- Deux modèles adaptés à la taille de la zone cible
- Plaquées or, non invasives
- Épaisseur : 1 mm
- Nettoyage facile
- Durée de vie d’environ 1500 impulsions
Spécification
Transfert de gènes in vivo, transfert de gènes d’embryons in vitro | |
Plaqué or | |
Genepaddles | |
Rectangular, 3.5 mm | |
3 mm | |
10 μs à 99 ms dans du PBS | |
0,03 à 0,39 in | |
1 mm | |
0.19 in. | |
Non-sterile | |
Digital User | |
Holder (45-0203), Cables (45-0216) |
Système d’électroporation BTX | |
BTX Electroporation | |
0/200V | |
0.11 in. | |
1500 impulsions | |
1 Ea. | |
1 à 10 mm | |
Gold Plated, Non-invasive Electrodes | |
5 mm | |
Fiche banane vers Micrograbber | |
Onde carrée |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu