Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purification de l’ADN génomique GeneJET
Effectuez la purification de l’ADN génomique à base de membrane de silice à partir d’échantillons de tissus et de culture cellulaire, sang total, bactéries et levures de mammifères.
180.00€ - 798.00€
Spécification
Type de colonne | Colonne de centrifugation |
---|---|
Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10304400
|
Thermo Scientific™
K0721 |
50 préparations |
180.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10410450
|
Thermo Scientific™
K0722 |
250 préparations |
798.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le kit de purification de l’ADN génomique GeneJET est conçu pour la purification rapide et efficace d’ADN génomique haute qualité à partir de divers échantillons de tissus et de cultures de cellules mammifères, de sang total, de bactéries et de levure.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages.
La procédure standard s’effectue en moins de 20 minutes après la lyse cellulaire et génère de l’ADN purifié d’une taille supérieure à 30 kb. L’ADN isolé peut être employé directement pour la PCR, le transfert Southern et les réactions enzymatiques.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard s’effectue en moins de 20 minutes après la lyse cellulaire et génère de l’ADN purifié d’une taille supérieure à 30 kb. L’ADN isolé peut être employé directement pour la PCR, le transfert Southern et les réactions enzymatiques.
- Universel : peut être utilisé pour les échantillons de cellules et de tissus provenant d’un large éventail de sources
- Efficace : rendements élevé d’ADN génomique à poids moléculaire élevé
- Rapide : procédure de 20 minutes après lyse cellulaire
- Pratique—colonnes de centrifugation fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
Recommandées dans les cas suivants :
L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment : PCR et qPCR, FastDigest et digestion par des enzymes de restriction classique, transfert Southern
Spécification
Colonne de centrifugation | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) |
Sécurité et traitement
- GENEJET GENOMIC KIT 50 PRE
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: proteinase, glycerin, poly(oxy-1,2-ethanediyl), n-lauroylsarcosine sodium salt,sodium lauryl sulpha
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.