Learn More
Syngene™ GeneGnome XRQ
GREENER_CHOICE
Le Syngene™ GeneGnome XRQ Benchtop est un système d’imagerie par chimiluminescence simple pour les transferts Western
Marque:  Syngene™ GGNOME-XRQ-NPC
Code produit. 15819942
  • 12895.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le système d’imagerie GeneGnome XRQ est un système d’imagerie à chimiluminescence économique et hautes performances. L’imagerie hautes performances a démontré obtenir une sensibilité comparable au film grâce à l’utilisation d’outils logiciels avancés pour optimiser l’imagerie de bandes peu visibles.
  • Caméra 16 bits haute résolution, à refroidissement Peltier, avec 65535 échelles de gris, pouvant produire des images de 4 MP.
  • La puce de caméra est considérée comme la plus avancée dans le domaine, avec un rendement quantique de 73 % à 425 nm (pic de 77 %). T
  • Objectif fixe F0.95 pour des durées d’acquisition rapides.
  • La zone de visualisation maximale disponible est de 11 x 8cm.
  • PC requis (non inclus). 
GeneSys est un logiciel piloté par des applications, conçu pour la capture d’images rapide d’échantillons biologiques.
  • Interface utilisateur simple basée sur des icônes, utilisable sur les plateformes Win10, 8 et 7.
  • Permet d’éliminer toute conjecture en imagerie et de produire des images de qualité optimale de manière simple et rapide.
  • Tous les fichiers générés ont une extension SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons.
  • Les fichiers peuvent également être enregistrés au format TIFF, JPEG, BMP.
  • Les protocoles d’utilisation peuvent être enregistrés pour consulter les images capturées précédentes et répliquer facilement les images des gels suivantes.
  • Toutes les images capturées peuvent être modifiées simplement avec des annotations, des outils d’édition et de réglage de netteté d’image avant d’être exportées vers GeneTools.
Le logiciel GeneTools permet à l’utilisateur de quantifier rapidement les échantillons et de passer des transferts aux données analysées en suivant quelques étapes rapides. Les types d’échantillons d’analyse comprennent les éléments suivants :
  • Poids moléculaire
  • Comptage de colonies
  • Transfert spot
  • Correspondance des bandes.
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l’analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu’à 5 échantillons à la fois. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de grande qualité peuvent être exportés dans des fichiers Word et Excel pour un examen simple.
Les logiciels GeneSys et GeneTools répondent aux spécifications de la norme CFR 21 Partie 11 et des environnements BPL.
Le système est livré avec une garantie de 3 ans (retour à l’usine), des licences illimitées du logiciel d’analyse GeneTools et des mises à jour logicielles gratuites deux fois par an.
Spécification
Spécification
Néant
100 à 240 V
43 cm
4 MP
17.3 in.
F0.95 Fixed
11 x 8 cm, 37,5 x 44 x 43 cm
Syngene
Imageur
50 Hz
16.9 in.
17.3 in.
14.8 in.
37.5 cm
1 de chaque
Imagerie des échantillons à chimiluminescence 11 x 8 cm