Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean Glassmilk
GeneClean Glassmilk
Marque:  MP Biomedicals™ 111001204
Code produit. 11373099
  • 207.00€ / 1.25mL
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La suspension Glassmilk permet une flexibilité de taille et de volume de réaction.
  • Geneclean Glassmilk est une suspension aqueuse spécialement préparée de la matrice de silice exclusive.
  • Geneclean Glassmilk est fourni avec le kit GeneClean, qui se lie à l’ADNsb ou à l’ADNdb marqué avec des isotopes radioactifs purifiés à partir de l’agarose : l’ADN est purifié et peut ainsi être réutilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kits et dosages
Geneclean™ Glassmilk™ est une suspension aqueuse spécialement préparée de la matrice de silice exclusive.
1,25 mL
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.