Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage TR bêta DA GeneBLAzer™
GeneBLAzerTR beta DA(Division Arrested) cells and TR beta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Thyroid hormone receptor beta (TR beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzerUASbla HEK 293T cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1389
Description
GeneBLAzer™TR beta DA(Division Arrested) cells and TR beta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Thyroid hormone receptor beta (TR beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UASbla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cells stably express a betalactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-TR beta (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin-C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction. Both TR beta DA cells and TR beta-UAS-bla HEK 293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of T3 Thryoid hormone. In addition, TR beta-UAS-bla HEK 293T cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time (data available upon request). Additional testing data using alternate stimuli are also available.
Spécification
Acide 9-cis-rétinoïque, AM580 | |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire | |
Expédition : Stockage sous glace sèche : -80°C/azote liquide Contient suffisamment de cellules à division arrêtée et de substrat pour doser une plaque de 384 puits comprend : cellules TR bêta HEK 293T DA (K1389A) kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg | |
Fluorescent | |
7068 | |
Cellules TR beta HEK 293T DA, (K1389A) LiveBLAzer™-FRET B/G, 70μg | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (bêta-lactamase) | |
T3RB, TR beta, THRB, NR1A2 | |
293T (HEK) | |
Récepteurs nucléaires |
RP-41-5253 | |
Cellules à division arrêtée | |
Kit d’essai GeneBLAzer™ TR beta DA,1 plaque, ∽4,800,000 cellules/flacon Quantité de cellules, lignée cellulaire 293T (HEK), méthode de détection par fluorescence, cible thérapeutique des récepteurs nucléaires, rapporteurs BLA (Bêta-Lactamase), propriétés de croissance par voie adhérente, concentration d’azote liquide/–80°C | |
Imagerie cellulaire, pharmaceutique et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations, dosages adme/tox à base de cibles, analyse cellulaire, dosages de rapporteurs à base de cellules, dosages de lactamases et à base de cellules, découverte et développement de médicaments, biologie des récepteurs nucléaires, dosages de rapporteurs de récepteurs nucléaires à base de cellules, dosages ADME/tox à base de cibles, dosages d’adme cellulaire, dosages de récepteurs cellulaires nucléaires | |
TRβ | |
Acide tout trans rétinoïque (ATRA) | |
1 plaques | |
293T (HEK) | |
Kit de dosage TR bêta DA | |
GeneBLAzer™ |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
869958 | Certificat d’analyse | 15/04/2017 | K1389 |