Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage RXR bêta DA GeneBLAzer™
GeneBLAzer™RXR beta DA (Division Arrested) cells and RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Retinoid X Receptor beta (RXR beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1405
Description
GeneBLAzer™RXR beta DA (Division Arrested) cells and RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Retinoid X Receptor beta (RXR beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-RXR beta (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin-C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction. Both RXR beta DA cells and RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of 9-cis retinoic acid (9-cis-RA). In addition, RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, and stimulation time.
Spécification
Progestérone | |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire | |
Expédition : Stockage sous glace sèche : -80°C / Azote liquide Quantité suffisante de cellules DA et de substrat pour analyser une plaque de 384 puits. Comprend : cellules DA RXR bêta HEK 293T (K1405A) kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg | |
Fluorescent | |
RXRβ | |
R5020 | |
1 plaques | |
293T (HEK) | |
Kit de dosage RXR bêta DA GeneBLAzer™ | |
GeneBLAzer™ |
RU 486 | |
Cellules à division arrêtée | |
Kit d’essai GeneBLAzer™ RXR bêta DA, 1 plaque, ∽4,800,000 cellules/flacon Quantité de cellules, 293 ligne cellulaire T (HEK), méthode de détection fluorescente, cible thérapeutique de récepteurs nucléaires, rapporteur BLA (Bêta-Lactamase), propriétés de croissance et d’adhésion, stockage d’azote liquide / –80°C | |
Imagerie cellulaire, pharmaceutique et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations, dosages adme/tox à base de cibles, analyse cellulaire, dosages de rapporteurs à base de cellules, dosages de lactamases et à base de cellules, découverte et développement de médicaments, biologie des récepteurs nucléaires, dosages de rapporteurs de récepteurs nucléaires à base de cellules, dosages ADME/tox à base de cibles, dosages d’adme cellulaire, dosages de récepteurs cellulaires nucléaires | |
Cellules RXR bêta HEK 293T DA (K1405A) Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (bêta-lactamase) | |
RXR bêta, NR2B2, RXRB | |
293T (HEK) | |
Récepteurs nucléaires |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.