Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Description
GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Purinergic Receptor P2Y4 (P2RY4), stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1078) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the NFAT Response Element. The GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of UTP. In addition, GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_002565.3 |
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Les cellules GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1 sont expédiées sous glace sèche, 8 x 10^6 cellules⁄flacon. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Classe de protéines humaines | Récepteur couplé aux protéines G (GPCR) |
| État de la population | Pool de cellules stables |
| Gamme de produits | GeneBLAzer |
| Quantité | 1 flacon |
| Afficher plus |