Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA Assay Kit
Code produit. 10583064
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10583064
Marque: Thermo Scientific™ K1773
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA cells contain the human Neurotensin Receptor 1 (NTSR1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
The GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA cells contain the human Neurotensin Receptor 1 (NTSR1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1078) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the NFAT response element.
The GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion NM_002531
Entrée du dosage Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire
État des cellules Cellules à division arrêtée
Contenu et stockage Kit de dosage K1773 DA CHO-K1 NTSR1 GeneBLAzer™
(Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole).
Comprend :
• Cellules DA CHO-K1 NTSR1 GeneBLAzer™
• Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg
• Solution D
• Protocole de dosage DA CHO-K1 NTSR1 GeneBLAzer™
• Protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G
• Certificat d’analyse
Les cellules DA CHO-K1 NTSR1 GeneBLAzer™ sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées immédiatement dans de l’azote liquide.
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) GPCR
Symbole de gène(s) NTSR1
État de la population Pool de cellules stables
Gamme de produits GeneBLAzer
Famille de protéines GPCR (récepteur couplé aux protéines G)
Quantité 1 kit
Affichage Point final
Gène rapporteur BLA (bêta-lactamase)
Entrée cible NTSR1
Type Cellules à division arrêtée
Lignée cellulaire U2OS
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR