Learn More
Thermo Scientific™ Cellules MC5R-CRE- bla CHO-K1 GeneBLAzer™
Description
GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Melanocortin Receptor 5 (MC5R) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1535) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of NPD-α MSH In addition, GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
MC5R is expressed in skin, muscle, lung, liver, spleen, and adrenal tissue. MC5R is Gs-coupled and binds all of the melanocortin peptides and ACTH. A recent study suggests that MC5R is involved in fat storage in the sebocyte cells of the skin. Another study in mice links MC5R to aggressive behavior. Mice deficient in MC5R acted less aggressively when treated with alpha-MSH.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_005913.1 |
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Contenu : Cellules K1740 CHO-K1 MC5R-CRE-bla GeneBLAzer™ (Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole). Comprend : • Celluls GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 • Protocole de dosage GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 • Certificat d’analyse Stockage : Les cellules GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
| Description | Cellules GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1, 2 x 106 Cellules, ∽2,000,000 cellules/flacon à 2,000,000 cellules/ml, Quantité de cellules, CHO-K1, méthode de détection par fluorescence, cible thérapeutiques GPCR, Reporter BLA (Beta-Lactamase), stockage d’azote liquide |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Symbole de gène(s) | MC5R |
| Comprend | Cellules GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 (kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole). Inclut : CellulesGeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1, protocole d’analyse GeneBLAzer™ MC5 R-CRE-bla CHO-K1, certificat d’analyse |
| État de la population | Origine de clones à cellule unique |
| Afficher plus |