Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA Assay Kit
Description
The GeneBLAzer™ GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Gastrin Releasing Peptide Receptor (GRPR) stably integrated into the GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 (Cat. No. K1447) contains a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a NFAT response element stably integrated into CHO-K1 cells.
The GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations using established ligands. In addition, GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_005314.2 |
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Cellules à division arrêtée |
| Contenu et stockage | Kit de dosage K1637 GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA Chaque kit contient suffisamment de cellules et de substrats à division arrêtée(DA) pour doser 1 plaque à 384 puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.) Comprend : • Cellules GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA • Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄, 70 µg • Solution D • Protocole de dosage GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA • Protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G • Certificat d’analyse Stockage : Les cellules GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | GPCR |
| Symbole de gène(s) | GRPR |
| État de la population | Origine de clones à cellule unique |
| Gamme de produits | GeneBLAzer, T-REx |
| Quantité | 8 x 106 cellules |
| Afficher plus |