Learn More
Thermo Scientific™ Cellules CHO-K1 Gqi5-NFAT-bla GeneBLAzer™
Description
The GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cell line contains the promiscuous Gα protein, Gqi5, stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1534) contain a beta-lactamase reporter gene under control of an NFAT response element stably integrated into CHO-K1 cells. The Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 Parental Cell line is designed for the construction of Gi/o coupled GPCR cell based assays.
Spécification
Spécification
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Expédition : Conservation dans la neige carbonique : Azote liquide |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation de cibles et de prototypes, biologie des récepteurs couplés aux protéines G, dosages pour rapporteurs GPCR à base de cellules |
| Symbole de gène(s) | Gqi5 |
| Comprend | Protéine G promiscueuseα±, Gqi5, intégrée de manière stable dans la lignée cellulaire CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 |
| Gamme de produits | GeneBLAzer |
| Quantité | 2 x 106 cellules |
| Gène rapporteur | BLA (bêta-lactamase) |
| Type d’échantillon | CHO-K1 |
| Afficher plus |