Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Description
GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Formyl Peptide Like Receptor 1 (FPRL-1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1537) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element and the Promiscuous G protein, Gα15.
The GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of W Peptide. In addition, GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The FPRL-1 receptor has been implicated in a variety of inflammation and neurological disorders, including Alzheimer's disease.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_001462 |
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Contenu : Cellules K1532 FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ (Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole). Comprend : • Cellules GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 • Protocole de dosage GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 • Certificat d’analyse Stockage : Les cellules GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Symbole de gène(s) | FPRL-1 |
| Comprend | Cellules FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1, protocole de dosage FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1, certificat d’analyse |
| État de la population | Origine de clones à cellule unique |
| Gamme de produits | GeneBLAzer |
| Afficher plus |