Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage CHO-K1 DA FPRL-1-Gα15 GeneBLAzer™
Code produit. 10165413
Click to view available options
Quantité:
1 plaque
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10165413
Marque: Thermo Scientific™ K1357
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15 CHO-K1 DA (Division Arrested) cells and FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Formyl Peptide-like 1 receptor (FPRL-1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
This cell line is available as dividing cells by requesting a quote for K1189 from dividingcells@invitrogen.com
GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα15 CHO-K1 DA (Division Arrested) cells and FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Formyl Peptide-like 1 receptor (FPRL-1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1213) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element, in addition to the promiscuous G-protein, Gα15. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations: an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates.
DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin-C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction. Both FPRL-1-Gα15 CHO-K1 DA cells and FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of WKYMV(M); (Figure 1). In addition, FPRL-1-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time (data available upon request). Additional testing data using alternate stimuli are also available.
The FPRL-1 receptor has been implicated in a variety of inflammation and neurological disorders, including Alzheimer's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion NM_001462
Entrée du dosage Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire
État des cellules Cellules à division arrêtée
Contenu et stockage Azote liquide
Description Kit de dosage GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα±15 CHO-K1 DA, 1 plaque, quantité de cellules de ∽2,400,000 cellules/flacon à ± cellules/ml, ligne cellulaire CHO-K1, méthode de détection par fluorescence, cible thérapeutique GPCR, rapporteur BLA (Beta-Lactamase), stockage d’azote liquide
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosages de rapporteurs à base de cellules, dosages à base de cellules et de lactamases, découverte et développement de médicaments, identification et validation de cibles et de plomb, biologie des récepteurs couplés aux protéines-g, dosages de rapporteurs GPCR cellulaires
Identification génétique (Entrez) 3269
Symbole de gène(s) FPRL-1
Comprend Kit de dosage GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα±15CHO-K1DA
État de la population Origine de clones à cellule unique
Gamme de produits GeneBLAzer
Quantité 1 plaque
Gène rapporteur BLA (bêta-lactamase)
Type d’échantillon CHO-K1
Entrée cible FPRL-1
Type Kit de dosage GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα±15CHO-K1DA
Lignée cellulaire CHO-K1
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR