Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ENDRB-NFAT-bla HEK 293T Cells
Description
GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT-bla HEK293T cells contain the human Endothelin Type B Recpetor (EDNRB) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla HEK293T cell line. CellSensor™ NFAT-bla HEK293T cells (Cat. No. K1538) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element.
The GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT-bla HEK293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of ET-1. In addition, GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT-bla HEK293T cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The ENDRB receptor mediates signaling of endothelin proteins that regulate several critical biological processes, including the development and function of blood vessels, the production of certain hormones, and the stimulation of cell growth and division. Defects in EDNRB mediated signaling have been implicated in a wide range of diseases, including cancer, hypertension and cardiovascular disorders.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_000115.1 |
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Contenu : Cellules K1727 HEK293T EDNRB-NFAT-bla GeneBLAzer™ (Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole). Comprend : • Cellules HEK293T EDNRB-NFAT-bla GeneBLAzer™ • Protocole de dosage HEK293T EDNRB-NFAT-bla GeneBLAzer™ • Certificat d’analyse Stockage : Les cellules HEK293T EDNRB-NFAT-bla GeneBLAzer™ sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées immédiatement dans de l’azote liquide. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Symbole de gène(s) | EDNRB |
| Comprend | Cellules EDNRB-NFAT-bla HEK293T, protocole de dosage EDNRB-NFAT-bla HEK293T, certificat d’analyse |
| État de la population | Origine de clones à cellule unique |
| Gamme de produits | GeneBLAzer |
| Afficher plus |