Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 Cells
The GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Adrenergic Alpha-1A Receptor (ADRA1A), (Accession No. NM_000680) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1470
Description
The GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Adrenergic Alpha-1A Receptor (ADRA1A), (Accession No. NM_000680) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat No. K1078) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the NFAT response element.
Both ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of Phenylephrine. In addition, ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Spécification
NM_000680 | |
Division cellulaire | |
Fluorescent | |
ADRA1A | |
Pool de cellules stables | |
2 x 106 cellules | |
ADRA1A | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire | |
(Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, solution D et autres matériaux requis séparément ; voir le protocole). Comprend o Cellules GeneBLAzer™ ADRA1A -NFAT-bla CHO-K1 o Protocole de dosage GeneBLAzer™ ADRA1A -NFAT-bla CHO-K1 o Certificat d’analyse Les cellules GeneBLAzer™ ADRA1A -NFAT-bla CHO-K1 sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
|
GPCR | |
Cellules ADRA1A -NFAT-bla CHO-K1, protocole de dosage ADRA1A -NFAT-bla CHO-K1, certificat d’analyse | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (bêta-lactamase) | |
Cellule ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 | |
GeneBLAzer™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.