Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage ADRA1A CHO-K1 DA GeneBLAzer™
Description
The GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human Adrenergic Alpha-1A Receptor (ADRA1A), (Accession No. NM_000680) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1078) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the NFAT response element.
Both ADRA1A CHO-K1 DA cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of Phenylephrine. In addition, ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_000680 |
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Cellules à division arrêtée |
| Contenu et stockage | Chaque kit contient des quantités suffisantes de cellules et de substrat arrêtés par division (DA) pour doser 1 plaque à 384 puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.) Comprend : o cellules GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1DA o Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg o Solution D o Protocole de dosage GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 o Protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G o Certificat d’analyse Les cellules GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
| Description | Kit de dosage GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA, 1 plaque, ∽4,800,000 cellules / flacon de quantité de cellules, ligne cellulaire CHO-K1, méthode de détection par fluorescence, cible désinfectante GPCRs, rapporteur BLA (Bêta-Lactamase), système GeneBLAzer™, stockage d’azote liquide |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation de cibles et de prototypes, biologie des récepteurs couplés aux protéines G, dosages pour rapporteurs GPCR à base de cellules |
| Symbole de gène(s) | ADRA1A |
| Comprend | Chaque kit contient des quantités suffisantes de cellules et de substrat arrêtés par division (DA) pour doser 1 x 384 plaque à puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.) Inclut : Cellules ADRA1A CHO-K1 DA GeneBLAzer™, kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg, solution D, protocole de dosage ADRA1 A CHO-K1 GeneBLAzer™, protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, certificat d’analyse |
| État de la population | Pool de cellules stables |
| Afficher plus |